2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR19485-25G
OR19485-5G
APOSOR19485-25GEA
135
CHF
APOSOR19485-25G
APOSOR19485-5G
2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline
2-Bromo-4-(tert-butyl)aniline
Formel:
C₁₀H₁₄BrN Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052693 CAS-Nummer: 103273-01-4 |