4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(4-(Methoxymethyl)phenyl)acetic acid
OR19480-1G OR19480-250MG OR19480-5G
APOSOR19480-1GEA 289 CHF
APOSOR19480-1G APOSOR19480-250MG APOSOR19480-5G
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Melting Pt: 47…49 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08060493
CAS-Nummer: 343880-24-0