3-Bromchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1946-100G OR1946-25G
APOSOR1946-100GEA 62.7 CHF
APOSOR1946-100G APOSOR1946-25G
3-Bromchinolin
3-Bromoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Siedepunkt: 274…276 °C
Melting Pt: 13…15 °C
Dichte: 1.533 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006767
CAS-Nummer: 5332-24-1
EINECS: 226-237-1