1-Methyl-2-indolboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(1-Methyl-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR1923-1G
OR1923-250MG
APOSOR1923-1GEA
172
CHF
APOSOR1923-1G
APOSOR1923-250MG
1-Methyl-2-indolboronsäure 95%
1-Methyl-2-indoleboronic acid
Formel:
C₉H₁₀BNO₂ Melting Pt: 108…112 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD01114668 CAS-Nummer: 191162-40-0 |