5-Aminonicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 5-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
OR1915-100G
OR1915-25G
OR1915-5G
APOSOR1915-100GEA
138
CHF
APOSOR1915-100G
APOSOR1915-25G
APOSOR1915-5G
5-Aminonicotinsäure
5-Aminonicotinsäure
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Melting Pt: 293 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00129116 CAS-Nummer: 24242-19-1 |