6-Hydroxypicolinsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
OR1911-100G OR1911-25G
APOSOR1911-100GEA 230 CHF
APOSOR1911-100G APOSOR1911-25G
6-Hydroxypicolinsäure 95%
6-Hydroxypicolinsäure
Formel: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Melting Pt: 270 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192220
CAS-Nummer: 19621-92-2