6-Brompicolinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid
OR1906-25G OR1906-5G OR1906-100G
APOSOR1906-25GEA 43.6 CHF
APOSOR1906-25G APOSOR1906-5G APOSOR1906-100G
6-Brompicolinsäure
6-Brompicolinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Melting Pt: 188…194 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00093197
CAS-Nummer: 21190-87-4