1-Chlor-2-iodbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-1-iodobenzene
OR1893-100G OR1893-25G OR1893-500G
APOSOR1893-100GEA 52.2 CHF
APOSOR1893-100G APOSOR1893-25G APOSOR1893-500G
1-Chlor-2-iodbenzol 97%
1-Chlor-2-iodbenzol
Formel: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Siedepunkt: 234…235 °C
Melting Pt: 1 °C
Dichte: 1.952 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 111 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001033
CAS-Nummer: 615-41-8
EINECS: 210-423-4