9,10-Dichloranthracen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18858-100G OR18858-25G OR18858-5G
APOSOR18858-100GEA 1590 CHF
APOSOR18858-100G APOSOR18858-25G APOSOR18858-5G
9,10-Dichloranthracen 98%
9,10-Dichloroanthracene
Formel: C₁₄H₈Cl₂
Melting Pt: 210…215 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001246
CAS-Nummer: 605-48-1
EINECS: 210-087-9