4-(Benzyloxy)cyclohexanon 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18843-10G OR18843-5G OR18843-25G
APOSOR18843-10GEA 165 CHF
APOSOR18843-10G APOSOR18843-5G APOSOR18843-25G
4-(Benzyloxy)cyclohexanon 96%
4-(Benzyloxy)cyclohexanon
Formel: C₁₃H₁₆O₂
Siedepunkt: 102…103 °C/0.15mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10697867
CAS-Nummer: 2987-06-6