Methyl-5-methylpicolinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 5-methylpyridine-2-carboxylate, Methyl 5-methylpicolinate
OR18831-5G
APOSOR18831-5GEA
97.5
CHF
APOSOR18831-5G
Methyl-5-methylpicolinat 98%
Methyl-5-methylpicolinat
Formel:
C₈H₉NO₂ MW: 151,1626 g/mol Melting Pt: 54…55 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11040648 CAS-Nummer: 29681-38-7 |