Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Formyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester
OR18823-25G
APOSOR18823-25GEA
95.8
CHF
APOSOR18823-25G
Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate 98%
Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₇NO₅ MW: 209,16 g/mol Melting Pt: 62…66 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04039968 CAS-Nummer: 153813-69-5 |