3-Bromo-5-methylbenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18800-25G OR18800-5G OR18800-100G
APOSOR18800-25GEA 68 CHF
APOSOR18800-25G APOSOR18800-5G APOSOR18800-100G
3-Bromo-5-methylbenzaldehyde
3-Bromo-5-methylbenzaldehyde
Formel: C8H7BrO
MW: 199,0446 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09836680
CAS-Nummer: 188813-04-9