Sulphamoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Sulphamoyl Chloride
OR18738-5G OR18738-1G
APOSOR18738-5GEA 33.2 CHF
APOSOR18738-5G APOSOR18738-1G
Sulphamoyl chloride
Sulphamoyl chloride
Formel: ClH₂NO₂S
MW: 115,54 g/mol
Melting Pt: 40 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11519990
CAS-Nummer: 7778-42-9
UN: 3261
ADR: 8,II