3-Azetidinolhydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Hydroxyazetidine hydrochloride
OR1873-100G OR1873-25G
APOSOR1873-100GEA 76.6 CHF
APOSOR1873-100G APOSOR1873-25G
3-Azetidinolhydrochlorid 97%
Azetidin-3-ol hydrochloride
Formel: C₃H₈ClNO
MW: 109,56 g/mol
Melting Pt: 85…90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683887
CAS-Nummer: 18621-18-6