Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18721-1G OR18721-250MG
APOSOR18721-1GEA 193 CHF
APOSOR18721-1G APOSOR18721-250MG
Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Ethyl-4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Formel: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11112113
CAS-Nummer: 7210-73-3