2-Amino-5-bromnicotinsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1871-1G
OR1871-5G
APOSOR1871-1GEA
26.2
CHF
APOSOR1871-1G
APOSOR1871-5G
2-Amino-5-bromnicotinsäure 95%
2-Amino-5-bromnicotinsäure
Formel:
C₆H₅BrN₂O₂ MW: 217.02 g/mol Melting Pt: 217…220 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01860227 CAS-Nummer: 52833-94-0 |