1-Chlor-2,4-dinitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR1867-100G OR1867-2.5KG OR1867-500G
APOSOR1867-100GEA 50.6 CHF
APOSOR1867-100G APOSOR1867-2.5KG APOSOR1867-500G
1-Chlor-2,4-dinitrobenzol 98%
1-Chlor-2,4-dinitrobenzol
Formel: C₆H₃ClN₂O₄
MW: 202.55 g/mol
Siedepunkt: 315 °C
Melting Pt: 50…54 °C
Dichte: 1.498 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 194 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007075
CAS-Nummer: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
UN: 3441
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02155