1,3-Diamino-2-propanol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,3-Diamino-2-hydroxypropane, 1,3-Diaminopropan-2-ol
OR1859-25G OR1859-100G
APOSOR1859-25GEA 26.2 CHF
APOSOR1859-25G APOSOR1859-100G
1,3-Diamino-2-propanol, technische Qualität
1,3-Diamino-2-propanol
Formel: C₃H₁₀N₂O
Siedepunkt: 235 °C
Melting Pt: 40…45 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008142
CAS-Nummer: 616-29-5
EINECS: 210-474-2