2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR18586-1G OR18586-100MG OR18586-250MG OR18586-500MG OR18586-2.5G OR18586-5G
APOSOR18586-1GEA 310 CHF
APOSOR18586-1G APOSOR18586-100MG APOSOR18586-250MG APOSOR18586-500MG APOSOR18586-2.5G APOSOR18586-5G
2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol
2-Amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol
Formel: C₁₀H₁₅NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03701227
CAS-Nummer: 3600-87-1
UN: 1759
ADR: 8,III