5-(Pyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Amino-5-(pyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazole
OR18583-1G
OR18583-250MG
OR18583-500MG
APOSOR18583-1GEA
291
CHF
APOSOR18583-1G
APOSOR18583-250MG
APOSOR18583-500MG
5-(Pyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-amine
5-(Pyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Formel:
C₇H₆N₄O MW: 162,15 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09864898 CAS-Nummer: 73631-18-2 |