2-Iodanilin 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1857-100G OR1857-25G
APOSOR1857-100GEA 99.3 CHF
APOSOR1857-100G APOSOR1857-25G
2-Iodanilin 98+%
2-Iodanilin
Formel: C₆H₆IN
Melting Pt: 53…58 °C
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007680
CAS-Nummer: 615-43-0
EINECS: 210-426-0