1H-Benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1H-Benzo[d]imidazole-2-carbaldehyde
OR1856-1G
OR1856-250MG
OR1856-5G
APOSOR1856-1GEA
29.7
CHF
APOSOR1856-1G
APOSOR1856-250MG
APOSOR1856-5G
1H-Benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
1H-Benzimidazole-2-carbaldehyde
Formel:
C₈H₆N₂O MW: 146,15 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00228045 CAS-Nummer: 3314-30-5 |