5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18558-5G OR18558-10G
APOSOR18558-5GEA 73.1 CHF
APOSOR18558-5G APOSOR18558-10G
5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
Formel: C₆H₇BrN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09031418
CAS-Nummer: 914358-73-9