N-Boc-2-chloroethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloroethylamine, N-BOC protected
OR18557-1G OR18557-5G
APOSOR18557-1GEA 26.2 CHF
APOSOR18557-1G APOSOR18557-5G
N-Boc-2-chloroethylamine
N-Boc-2-chloroethylamine
Formel: C₇H₁₄ClNO₂
MW: 179,6446 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04004074
CAS-Nummer: 71999-74-1