Tetraphenylethylen
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,1,2,2-Tetraphenylethylene
OR18539-5G OR18539-1G
APOSOR18539-5GEA 45.3 CHF
APOSOR18539-5G APOSOR18539-1G
Tetraphenylethylen
Tetraphenylethylen
Formel: C₂₆H₂₀
MW: 332,44 g/mol
Siedepunkt: 420 °C
Melting Pt: 222…224 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004764
CAS-Nummer: 632-51-9
EINECS: 211-179-1