2-Amino-N-methylbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1843-25G
OR1843-5G
OR1843-100G
APOSOR1843-25GEA
108
CHF
APOSOR1843-25G
APOSOR1843-5G
APOSOR1843-100G
2-Amino-N-methylbenzamid
2-Amino-N-methylbenzamid
Formel:
C₈H₁₀N₂O MW: 150,1778 g/mol Melting Pt: 75…76 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00060602 CAS-Nummer: 4141-08-6 |