3-Iod-5-methyl-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR18425-1G
OR18425-250MG
APOSOR18425-1GEA
74.9
CHF
APOSOR18425-1G
APOSOR18425-250MG
3-Iod-5-methyl-1H-indazol
3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₇IN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07781621 CAS-Nummer: 885518-92-3 |