Uridin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
OR18386-100G
OR18386-250G
OR18386-25G
APOSOR18386-100GEA
95.8
CHF
APOSOR18386-100G
APOSOR18386-250G
APOSOR18386-25G
Uridin 99%
Uridin
Formel:
C₉H₁₂N₂O₆ MW: 244,20 g/mol Melting Pt: 163…169 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00006526 CAS-Nummer: 58-96-8 |