L(-)-Carnitin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
OR18381-100G OR18381-25G OR18381-500G
APOSOR18381-100GEA 43.6 CHF
APOSOR18381-100G APOSOR18381-25G APOSOR18381-500G
L(-)-Carnitin 98%
L(-)-Carnitin
Formel: C₇H₁₅NO₃
Melting Pt: 210…212 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038747
CAS-Nummer: 541-15-1
EINECS: 208-768-0