2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,6-Dimethylpyrimidin-4-ol, 2,6-Dimethyl-4-pyrimidinol, 6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine
OR18376-25G
APOSOR18376-25GEA 73.1 CHF
APOSOR18376-25G
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
Formel: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Melting Pt: 198…200 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006105
CAS-Nummer: 6622-92-0
EINECS: 229-577-9