2,6-Dibromphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,3-Dibromo-2-hydroxybenzene
OR18373-100G OR18373-25G OR18373-5G
APOSOR18373-100GEA 241 CHF
APOSOR18373-100G APOSOR18373-25G APOSOR18373-5G
2,6-Dibromphenol
2,6-Dibromphenol
Formel: C₆H₄Br₂O
MW: 251,91 g/mol
Siedepunkt: 255…256 °C
Melting Pt: 53…57 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002152
CAS-Nummer: 608-33-3
EINECS: 210-161-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III