ω,2,4-Trichloracetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,4-Dichlorophenacyl chloride, α,2,4-Trichloroacetophenone, 2,2',4'-Trichloroacetophenone
OR18371-100G OR18371-500G OR18371-1KG
APOSOR18371-100GEA 26.2 CHF
APOSOR18371-100G APOSOR18371-500G APOSOR18371-1KG
ω,2,4-Trichloracetophenon
ω,2,4-Trichloracetophenon
Formel: C₈H₅Cl₃O
Siedepunkt: 130…135 °C/4mmHg
Melting Pt: 47…56 °C
Dichte: 1.312 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000934
CAS-Nummer: 4252-78-2
EINECS: 224-218-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III