Tritylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Trt-Cl, Chlorotriphenylmethane, Triphenylmethyl chloride, (Chloromethanetriyl)tribenzene, Triphenylchloromethane
OR18363-100G OR18363-500G OR18363-1KG
APOSOR18363-100GEA 26.2 CHF
APOSOR18363-100G APOSOR18363-500G APOSOR18363-1KG
Tritylchlorid 95%
Tritylchlorid
Formel: C₁₉H₁₅Cl
MW: 278,78 g/mol
Siedepunkt: 230…235 °C/20mmHg
Melting Pt: 111…113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000813
CAS-Nummer: 76-83-5
UN: 3261
ADR: 8,III