Ethyl-1-(3-amino-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR183520-1G
OR183520-5G
APOSOR183520-1GEA
103
CHF
APOSOR183520-1G
APOSOR183520-5G
Ethyl-1-(3-amino-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Ethyl-1-(3-amino-4-nitrophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Formel:
C₁₄H₁₉N₃O₄ MW: 293.33 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03425788 CAS-Nummer: 439095-45-1 |