Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid)
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
OR18352-100G OR18352-25G OR18352-1KG
APOSOR18352-100GEA 52.2 CHF
APOSOR18352-100G APOSOR18352-25G APOSOR18352-1KG
Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid)
Fmoc-OSu (N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimid)
Formel: C₁₉H₁₅NO₅
MW: 337,3 g/mol
Melting Pt: 150…153 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010733
CAS-Nummer: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III