2-Nitro-5-piperidinoaniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR183519-1G
OR183519-5G
APOSOR183519-1GEA
103
CHF
APOSOR183519-1G
APOSOR183519-5G
2-Nitro-5-piperidinoaniline
2-Nitro-5-piperidinoaniline
Formel:
C₁₁H₁₅N₃O₂ MW: 221,26 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00545948 CAS-Nummer: 54997-99-8 |