4-Methylzimtsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(p-Tolyl)acrylic acid
OR18348-100G OR18348-25G OR18348-5G
APOSOR18348-100GEA 80.1 CHF
APOSOR18348-100G APOSOR18348-25G APOSOR18348-5G
4-Methylzimtsäure
4-Methylzimtsäure
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.19 g/mol
Siedepunkt: 303
Melting Pt: 196…198 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002697
CAS-Nummer: 1866-39-3