Fluoren 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18343-100G OR18343-250G OR18343-500G
APOSOR18343-100GEA 47.1 CHF
APOSOR18343-100G APOSOR18343-250G APOSOR18343-500G
Fluoren 98%
Fluoren
Formel: C₁₃H₁₀
Siedepunkt: 295 °C
Melting Pt: 112…115 °C
Dichte: 1,202 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 151 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001111
CAS-Nummer: 86-73-7
EINECS: 201-695-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III