3-Nitrophthalsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18338-1KG OR18338-2.5KG OR18338-500G
APOSOR18338-1KGEA 78.4 CHF
APOSOR18338-1KG APOSOR18338-2.5KG APOSOR18338-500G
3-Nitrophthalsäure 96%
3-Nitrophthalsäure
Formel: C₈H₅NO₆
MW: 211.13 g/mol
Siedepunkt: 441
Melting Pt: 210…216 °C (Zers.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007138
CAS-Nummer: 603-11-2
EINECS: 210-030-8