3-Bromphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18331-100G OR18331-500G
APOSOR18331-100GEA 62.7 CHF
APOSOR18331-100G APOSOR18331-500G
3-Bromphenol 98%
3-Bromphenol
Formel: C₆H₅BrO
MW: 173,01 g/mol
Siedepunkt: 236 °C
Melting Pt: 28…32 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002253
CAS-Nummer: 591-20-8
EINECS: 209-706-5