1,8-Diaminonaphthalin 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,8-naphthylenediamine, 1,8-Naphthalenediamine, Naphthalene-1,8-diamine
OR18317-1KG OR18317-100G
APOSOR18317-1KGEA 193 CHF
APOSOR18317-1KG APOSOR18317-100G
1,8-Diaminonaphthalin 90%
1,8-Diaminonaphthalin
Formel: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158.2 g/mol
Siedepunkt: 205 °C/12mmHg
Melting Pt: 62…64 °C
Flash-Pt: 195 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004033
CAS-Nummer: 479-27-6
Merck Index: 12,06459