Diisopropylcarbodiimid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: N,N'-methanetetraylbis(1-methylethylamine), N,N-Diisopropylcarbodiimide, 1,3-Diisopropylcarbodiimide, N,N'-Diisopropylcarbodiimide, N.N’-Diisopropylcarbodiimide, DIC
OR18304-100G OR18304-25G
APOSOR18304-100GEA 95.8 CHF
APOSOR18304-100G APOSOR18304-25G
Diisopropylcarbodiimid 99%
Diisopropylcarbodiimid
Formel: C₇H₁₄N₂
Siedepunkt: 145…148 °C
Dichte: 0.815 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 31 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065689
CAS-Nummer: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN: 2929
ADR: 6.1+3,I