2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenol
OR18303-25G
APOSOR18303-25GEA 105 CHF
APOSOR18303-25G
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazol 98%
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole
Formel: C₁₃H₉NOS
MW: 227,29 g/mol
Siedepunkt: 190…193 °C/3mmHg
Melting Pt: 128…134 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022869
CAS-Nummer: 3411-95-8
EINECS: 222-299-9