1,3-Bis(dimethylamino)propan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-diaminopropane, TMPDA, N1,N1,N3,N3-Tetramethylpropane-1,3-diamine, 1,3-Bis(dimethylamino)propane, N,N,N',N'-Tetramethyltrimethylenediamine
OR18301-100G
OR18301-25G
OR18301-500G
APOSOR18301-100GEA
29.7
CHF
APOSOR18301-100G
APOSOR18301-25G
APOSOR18301-500G
1,3-Bis(dimethylamino)propan 98%
1,3-Bis(dimethylamino)propan
Formel:
C₇H₁₈N₂ Siedepunkt: 145…146 °C Melting Pt: –70 °C Dichte: 0.779 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 31 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008337 CAS-Nummer: 110-95-2 EINECS: 203-818-8 UN: 2734 ADR: 8+3,II |