6-Chloroxindol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Chloro-2-oxindole
OR18299-25G OR18299-5G
APOSOR18299-25GEA 29.7 CHF
APOSOR18299-25G APOSOR18299-5G
6-Chloroxindol 97%
6-Chloroxindol
Formel: C₈H₆ClNO
MW: 167,59 g/mol
Melting Pt: 195…199 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00209962
CAS-Nummer: 56341-37-8