1-Ethyl-4-piperidon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Ethylpiperidin-4-one
OR18292-25G OR18292-100G
APOSOR18292-25GEA 114 CHF
APOSOR18292-25G APOSOR18292-100G
1-Ethyl-4-piperidon 98%
1-Ethyl-4-piperidon
Formel: C₇H₁₃NO
MW: 127,19 g/mol
Siedepunkt: 46…48 °C/1mmHg
Dichte: 0.944 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 68 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013356
CAS-Nummer: 3612-18-8
EINECS: 222-781-9