(4-Pyridylthio)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Pyridin-4-ylthio)acetic acid
OR18288-100G OR18288-500G
APOSOR18288-100GEA 55.7 CHF
APOSOR18288-100G APOSOR18288-500G
(4-Pyridylthio)essigsäure 98%
(4-Pyridylthio)essigsäure
Formel: C₇H₇NO₂S
MW: 169,2 g/mol
Melting Pt: 251…260 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006424
CAS-Nummer: 10351-19-6
EINECS: 233-765-6