6-(Chlormethyl)uracil 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18285-25G OR18285-5G
APOSOR18285-25GEA 72.2 CHF
APOSOR18285-25G APOSOR18285-5G
6-(Chlormethyl)uracil 98%
6-(Chlormethyl)uracil
Formel: C₅H₅ClN₂O₂
Melting Pt: 256…258 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010095
CAS-Nummer: 18592-13-7