Sodium-1-naphthalenesulphonate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Naphthalenesulphonic acid sodium salt, Naphthalene-1-sulphonic acid sodium salt
OR18282-100G
OR18282-25G
OR18282-500G
APOSOR18282-100GEA
52.2
CHF
APOSOR18282-100G
APOSOR18282-25G
APOSOR18282-500G
Sodium-1-naphthalenesulphonate 98%
Sodium-1-naphthalenesulphonate
Formel:
C₁₀H₈O₃S MW: 230.21 g/mol Melting Pt: 299…301 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064964 CAS-Nummer: 130-14-3 EINECS: 204-976-0 |